Få mere at vide
2-(Chloromethyl)quinolin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10259173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259173 1 g Glasflaske 1g
10695902 5 g Glasflaske 5g
10376310 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109510010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 3747-74-8 | C10H8ClN·HCl | 214,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3747-74-8
Molekylær formel C10H8ClN·HCl
Molekylvægt (g/mol) 214.1
MDL nummer MFCD00012734
InChI nøgle WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
PubChem CID 3083823
IUPAC navn 2-(chlormethyl)quinolin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 183.0°C to 187.0°C
Farve Creme til gul eller pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear
Formel vægt 214.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.