Få mere at vide
2-(chlormethyl)pyrimidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472570
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472570 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10472570 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00188DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 936643-80-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H6Cl2N2
MDL nummer MFCD09834372
Mængde 1 g
Synonym 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hcl, 2-chloromethyl-pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine, chloride, 2-chloro mehyl pyrimidine hcl, pyrimidine,2-chloromethyl-,hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride salt, 2-chloromethyl pyrimidine hydrogen chloride, 2-chloromethyl-pyrimidine, monohydrochloride
InChI nøgle XLGVMJXAZRCTRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.ClCC1=NC=CC=N1
IUPAC navn 2-(chlormethyl)pyrimidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 165.02
PubChem CID 20025606
Formel vægt 165.02
Procent renhed 95%