Få mere at vide
2-(klormethyl)pyridinhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11483913
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483913 5 g 5g
11493913 25 g 25g
11403923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10226.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6959-47-3 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
2-(chlormethyl)pyridinhydrochlorid blev anvendt som reagens ved basekatalyseret alkylering af p-tert-butylcalix[6]aren og p-tert-butylcalix[5]aren i DMF. Det blev brugt i syntesen af Gd3+ diethylentriaminpentaeddikesyrebisamidkompleks, et Zn2+-følsomt kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(chlormethyl)pyridinhydrochlorid blev anvendt som reagens ved basekatalyseret alkylering af p-tert-butylcalix[6]aren og p-tert-butylcalix[5]aren i DMF. Det blev brugt i syntesen af Gd3+ diethylentriaminpentaeddikesyrebisamidkompleks, et Zn2+-følsomt kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone (10-50 mg/ml), 95 % ethanol (100 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk opbevaring i inert gas Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-47-3
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD00012811
InChI nøgle JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC navn 2-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3689155
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone (10-50mg/ml),95%ethanol (100mg/ml).
Formel vægt 164.04
Procent renhed 98%