Få mere at vide
2-(Chloromethyl)naphthalen, TRC
Artikelnummer. 30358890
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30358890 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30358890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC384808500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)naphthalene
CAS 2506-41-4
Molekylær formel C11H9Cl
Mængde 500 mg
Synonym 2-(Chloromethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl Chloride, 2-Naphthylmethyl Chloride, NSC 408896, Naphthalen-2-ylmethyl Chloride, beta-Chloromethylnaphthalene, beta-Naphthylmethyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
SMIL ClCc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-(chloromethyl)naphthalen
Molekylvægt (g/mol) 176.64
Formel vægt 176.0393