Få mere at vide
2-(Chloromethyl)naphthalen, 98%
Artikelnummer. 11479360
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479360 250 mg 250mg
11489360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50242.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2506-41-4 | C11H9Cl | 176,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2506-41-4
Molekylær formel C11H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 176.64
MDL nummer MFCD00046488
InChI nøgle MPCHQYWZAVTABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 2-chloromethyl, 2-chloroethyl naphthalene, 2-chloromethyl-naphthalene, acmc-1ccgj, beta-chloromethylnapthalene, 3-chloro-methylnaphthalene, beta-chloromethylnaphthalene
PubChem CID 75632
IUPAC navn 2-(chlormethyl)naphthalen
SMIL ClCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)naphthalene
Smeltepunkt 47 °C til 50 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 176.65
Procent renhed 98%