Få mere at vide
2-(Chloromethyl)benzothiazole, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)benzothiazole |
| Smeltepunkt | 34°C |
| Kogepunkt | 88°C to 99°C (0.3 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 120805 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 183.65 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |