Få mere at vide
2-(Chloromethyl)benzothiazole, 95%
Artikelnummer. 15472129
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472129 1 g 1g
15492129 250 mg 250mg
15482129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64781.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37859-43-1 | C8H6ClNS | 183.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37859-43-1
Molekylær formel C8H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 183.65
MDL nummer MFCD05664944
InChI nøgle SERUZNHRWBXDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-1,3-benzothiazole, 2-chloromethyl benzothiazole, 2-chloromethyl benzo d thiazole, benzothiazole, 2-chloromethyl, 2-chloromethylbenzothiazole, 2-chloromethyl-benzothiazole, 2-chloromethylbenzthiazole, acmc-1ag8v, ksc776s1l, 2-chloromethylbenzo d thiazole
PubChem CID 304978
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-1,3-benzothiazol
SMIL ClCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)benzothiazole
Smeltepunkt 34°C
Kogepunkt 88°C to 99°C (0.3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 120805
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 183.65
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof