Få mere at vide
2-(Chloromethyl)benzimidazole, 95%
Artikelnummer. 11487226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487226 5 g 5g
11497226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25548.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4857-04-9 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
2-(chlormethyl)benzimidazol bruges som mellemprodukt i farmaceutiske, i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Chloromethyl)benzimidazol bruges som mellemprodukt i farmaceutiske, i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4857-04-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)benzimidazole
Smeltepunkt 141°C to 143°C (decomposition)
Molekylær formel C8H7ClN2
MDL nummer MFCD00005602
Mængde 5 g
Synonym 2-chloromethylbenzimidazole, 2-chloromethyl benzimidazole, 2-chloromethyl-1h-benzo d imidazole, 2-chloromethyl-1h-benzimidazole, 2-chloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-chloromethyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloromethyl, dimezole-7, 2-chloromethyl-1h-1,3-benzimidazole
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 166.61
PubChem CID 78571
Formel vægt 166.61
Procent renhed 96%