missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Chloromethyl)benzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30362223
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362223 50 mg
30356248 25 mg
30352277 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36575050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 108683-62-1
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
IUPAC navn 2-(chloromethyl)benzaldehyde
SMIL ClCc1ccccc1C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)benzaldehyde
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H,5H2
Formel vægt 154.0185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.