Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-8-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)-8-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-d4 |
| CAS | 2714437-97-3 |
| Molekylær formel | C13 D4 H19 Cl O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23ClO2/c1-12(2,3)10-4-6-13(7-5-10)15-9-11(8-14)16-13/h10-11H,4-9H2,1-3H3/i6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C12OCC(CCl)O2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 8-tert-butyl-3-(chloromethyl)-6,6,10,10-tetradeuterio-1,4-dioxaspiro[4.5]decane |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.798 |
| Formel vægt | 250.164 |