Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10678540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10678540 1 g 1g
10179819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 33575-83-6
Molekylær formel C9H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 194.62
MDL nummer MFCD00466332
InChI nøgle AGLNTFQAHIRTFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl, enamine_005035, chloromethylphenyloxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-phenyl, 5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzene
PubChem CID 314941
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
SMIL ClCC1=NN=C(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119.3°C to 119.7°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 194.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.