Få mere at vide
2-(chlormethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611693
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10611693 250 mg 250mg
10314732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611693 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02900CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 287197-95-9
Molekylær formel C10H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 208.645
MDL nummer MFCD00662318
InChI nøgle JDAULQMOFMANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-2-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl
PubChem CID 736973
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.65
Procent renhed 95%