Få mere at vide
2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10657952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10657952 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10657952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354710010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
Navn note 98%
CAS 24023-71-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91°C to 95°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H9ClN2O2
MDL nummer MFCD01230030
Mængde 1 g
Synonym 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,3,4-oxadiazole, 4-5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl anisole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1?3?4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 1-5-chloromethyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl-4-methoxybenzene, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI nøgle GEHIXSKXGCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(CCl)O1
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Molekylvægt (g/mol) 224.64
PubChem CID 2734194
Formel vægt 224.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.