Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| CAS | 19387-83-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Impurity B, Xylometazoline Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| SMIL | Cc1cc(cc(C)c1CCl)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 5-tert-butyl-2-(chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Vis mere |