Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30052711
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052711 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052711 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0089.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene
CAS 19387-83-8
Analyt- eller komponentnavne 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 Cl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Impurity B, Xylometazoline Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H3
SMIL Cc1cc(cc(C)c1CCl)C(C)(C)C
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-(chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 210.74
Mængde 100 mg
Formel vægt 210.1175 g/mol