Få mere at vide
2-Chloromethyl-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-74-2 |
| Molekylær formel | C8 H10 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-6-7(5-9)10-4-3-8(6)11-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccnc(CCl)c1C |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.085 |
| Formel vægt | 207.0218 |