Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-74-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-6-7(5-9)10-4-3-8(6)11-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccnc(CCl)c1C |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Vis mere |