Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17911576
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911576 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3745.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
CAS 86604-74-2
Analyt- eller komponentnavne 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 Cl N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-6-7(5-9)10-4-3-8(6)11-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COc1ccnc(CCl)c1C
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 208.08
Mængde 25 mg
Formel vægt 207.0218 g/mol