Få mere at vide
2-Chloromethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 153259-31-5 |
| Molekylær formel | C11 H16 Cl N O2 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.16 |
| Formel vægt | 265.0636 |