missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN3/c10-4-9-12-7-2-1-6(5-11)3-8(7)13-9/h1-3H,4H2,(H,12,13) |
| Formel vægt | 191.025 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?