missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30050162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050162 25 mg
18042070 100 mg
30463322 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050162 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0618.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
CAS 153259-31-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 Cl N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 266.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 265.0636 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.