Få mere at vide
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine N-Oxide |
| CAS | 163119-28-6 |
| Molekylær formel | C9H9ClF3NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 1-oxide, 2-(Chloromethyl)-3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium, Lansoprazole Chloride N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClF3NO2/c1-6-7(4-10)14(15)3-2-8(6)16-5-9(11,12)13/h2-3H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CCl |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.62 |
| Formel vægt | 255.0274 |