missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30358982
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358982 1 g
30357220 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3694101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73590-93-9
Molekylær formel C8 H10 Cl N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 192.09
Synonym Pyridine, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1cnc(CCl)c(C)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6;/h3,5H,4H2,1-2H3;1H
Formel vægt 191.0269
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.