Få mere at vide
2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO/c1-5-4-10-7(3-9)6(2)8(5)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 171.0451 |