Få mere at vide
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462241
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462241 4 x 25 mg
30052289 25 mg
30052651 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462241 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.5500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
CAS 86604-75-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 Cl N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
InChI formel InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 222.11
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 221,0374 g/mol