Få mere at vide
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride |
| Vis mere |