Få mere at vide
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462370
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462370 4 x 25 mg
30050886 100 mg
30051092 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.0500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
CAS 72830-09-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 Cl N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 224.08
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 223,0167 g/mol