Få mere at vide
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 72830-09-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H10 Cl N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC |
| Vis mere |