missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridin Hydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 30050886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050886 100 mg
30051092 25 mg
30462370 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
CAS 72830-09-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 Cl N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 224.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 223.0167 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.