Få mere at vide
2-(chlormethyl)-2-methyloxiran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069301
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10069301 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10111122 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069301 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08593DA
Kemiske identifikatorer
CAS 598-09-4
Molekylær formel C4H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 106.549
MDL nummer MFCD00052487
InChI nøgle VVHFXJOCUKBZFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-2-methyloxirane, oxirane, 2-chloromethyl-2-methyl, 2-chloromethyl-2-methyl-oxirane, 2-chloromethyl-1,2-epoxypropane, methyl epichlorohydrin, 2-methylepichlorohydrin, acmc-209mfx, beta-methylepichlorohydrin, ksc493o4b
PubChem CID 95220
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-2-methyloxiran
SMIL CC1(CO1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 106.55
Procent renhed 97%