Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)-1-butene |
| CAS | 23010-02-8 |
| Molekylær formel | C5H9Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-1-butene, 2-Ethylallyl Chloride, 3-Chloro-2-ethyl-1-propene, β-Ethallyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Cl/c1-3-5(2)4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | ClCC(CC)=C |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)but-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.58 |
| Formel vægt | 104.0393 |