Få mere at vide
2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366806 25 g 25g
11356806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04137.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2164-33-2
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00014666
InChI nøgle AYPKYQSHFKQVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxane, 2-chloromethyl-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxane, acmc-1cfd2, 2-chloromethyl-benzodioxane, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxan
PubChem CID 95320
IUPAC navn 3-(chloromethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMIL C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane
Kogepunkt 96°C (0.4 mmHg)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 25 g
Beilstein 150153
Formel vægt 184.62
Procent renhed 97%