Få mere at vide
2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazol, 95%
Artikelnummer. 15254298 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15254298 5 g 5g
15244298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254298 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453380050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 41014-43-1 | C8H6ClNO | 167,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41014-43-1
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD05664964
InChI nøgle ANRDUCQCZKLSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-1,3-benzoxazole, 2-chloromethyl benzo d oxazole, 2-chloromethyl benzoxazole, benzoxazole, 2-chloromethyl, chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethyl-benzooxazole, chloromethyl-benzoxazole, acmc-1aqt5
PubChem CID 2061989
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-1,3-benzoxazol
SMIL ClCC1=NC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
Kogepunkt 80,0 °C (0,1 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 167.6
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.