Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole |
| Kogepunkt | 80,0 °C (0,1 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 167.6 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .