Få mere at vide
2-(Kloretholoxy)ethyltrimethylsilan, tech. 90%, stik. med 0,1% N,N-Diisopropylethylamin
Description
2-(chlormethoxy)ethyltrimethylsilan anvendes til fremstilling af SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethere. Det tjener som en phenolbeskyttende gruppe i syntesen af laterifluoroner. Yderligere reagerer det med 1H-imidazol til fremstilling af 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-(chlormethoxy)ethyltrimethylsilan anvendes til fremstilling af SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethere. Det tjener som en phenolbeskyttende gruppe i syntesen af laterifluoroner. Yderligere reagerer det med 1H-imidazol til fremstilling af 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 170 °C til 172 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane |
| Navn note | stabiliseret med 0,3% N-ethyldiisopropylamin |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 46 °C (115 °F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.942 |
| Lineær formel | (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl |
| FN nummer | UN2920 |
| Show More |