Få mere at vide
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, tech. 90%, stab. with 0.1% N,N-Diisopropylethylamine
Artikelnummer. 15485275
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485275 1 g 1g
15495275 5 g 5g
15405285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55074.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
2-(chlormethoxy)ethyltrimethylsilan anvendes til fremstilling af SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethere. Det tjener som en phenolbeskyttende gruppe i syntesen af laterifluoroner. Yderligere reagerer det med 1H-imidazol til fremstilling af 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(chlormethoxy)ethyltrimethylsilan anvendes til fremstilling af SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethere. Det tjener som en phenolbeskyttende gruppe i syntesen af laterifluoroner. Yderligere reagerer det med 1H-imidazol til fremstilling af 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76513-69-4
Molekylær formel C6H15ClOSi
Molekylvægt (g/mol) 166.72
MDL nummer MFCD00009919
InChI nøgle BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC navn 2-(chlormethoxy)ethyl-trimethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)CCOCCl
Tekniske data
Kogepunkt 170°C to 172°C
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane
Navn note stabilized with 0.3% N-ethyldiisopropylamine
Mængde 1 g
Lineær formel (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
FN nummer UN2920
Beilstein 3587289
Flammepunkt 46°C (115°F)
Formel vægt 166.72
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Brydningsindeks 1.435
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.942