Få mere at vide
2-(Chloromethoxy)acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethoxy)acetic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-2-9-5(7)3-8-4-6/h2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 152.024 |