Få mere at vide
2-Klormandelsyre, TRC
Artikelnummer. 30368437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368437 50 g
30355542 25 g
30362133 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43267350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10421-85-9
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL OC(C(=O)O)c1ccccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromandelic acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
Formel vægt 186.0084