Få mere at vide
2-Chloromandelic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromandelic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32345-60-1 |
| Molekylær formel | C9H9ClO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl (S)-o-Chloromandelate, (S)-Methyl 2-hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetate, (S)-(-)-Methyl 2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetate, (alphaS)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8,11H,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C(O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vægt | 200.024 |