Få mere at vide
2-Chloromandelsyre, 98%
Artikelnummer. 11497084
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497084 25 g 25g
11487084 5 g 5g
11407094 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21525.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 10421-85-9 | C8H7ClO3 | 186,59 g/mol
2-Chloromandelic acid, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt såvel som i medicinindustrien. Det bruges som et mellemprodukt af clopidrogrel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloromandelic acid, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt såvel som i medicinindustrien. Det bruges som et mellemprodukt af clopidrogrel.
Opløselighed Meget opløselig
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10421-85-9
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
MDL nummer MFCD00084962
InChI nøgle RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
PubChem CID 97720
IUPAC navn 2-(2-chlorphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromandelic acid
Smeltepunkt 80 °C til 85 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2367070
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 186.6
Procent renhed 98%