Få mere at vide
2-chloromalonaldehyde, 95%
Artikelnummer. 10697943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697943 50 g Glasflaske 50g
10013810 1 g Glasflaske 1g
10396441 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330120500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36437-19-1 | C3H3ClO2 | 106.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36437-19-1
MDL nummer MFCD01320489
InChI nøgle KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
PubChem CID 147646
IUPAC navn 2-chlorpropandial
SMIL C(=O)C(C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloromalonaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140.0°C to 145.0°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3ClO2
Lineær formel ClCH(CHO)2
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,dimethylsulfoxide
Molekylvægt (g/mol) 106.5
Formel vægt 106.5
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver