missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloroisonicotinoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroisonicotinoyl Chloride |
| CAS | 65287-34-5 |
| Molekylær formel | C6H3NOCl2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloropyridine-4-carbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloropyridine-4-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 176 |
| Formel vægt | 174.9592 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?