Få mere at vide
2-Chloroisonicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroisonicotinic Acid |
| CAS | 6313-54-8 |
| Molekylær formel | C6H4ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic Acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic Acid, 6-Chloroisonicotinic Acid, NSC 40139 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloropyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.55 |