Få mere at vide
2-chloroisonicotinic acid, 97%
Artikelnummer. 10254584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254584 5 g Glass bottle 5g
10264584 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397790050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6313-54-8 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6313-54-8
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.55
MDL nummer MFCD00191402
InChI nøgle QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
PubChem CID 236985
IUPAC navn 2-chloropyridine-4-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroisonicotinic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 157.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroisonicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.