Få mere at vide
2-chlorisonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476482
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10476482 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10476482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06649EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroisonicotinic acid
CAS 6313-54-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H4ClNO2
MDL nummer MFCD00191402
Mængde 10 g
Synonym 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
InChI nøgle QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
IUPAC navn 2-chlorpyridin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 157.55
PubChem CID 236985
Formel vægt 157.56
Procent renhed 97%