Få mere at vide
2-chlorisonicotinamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10355012
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10355012 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10243192 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06910EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 100859-84-5
Molekylær formel C6H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 156.569
MDL nummer MFCD00221401
InChI nøgle DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800022
IUPAC navn 2-chlorpyridin-4-carboxamid
SMIL C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroisonicotinamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
Formel vægt 156.57
Procent renhed 97%