Få mere at vide
2-Chloroimidazol, 97%
Artikelnummer. 15478347
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478347 250 mg 250mg
15458347 1 g 1g
15468347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51863.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 16265-04-6 | C3H3ClN2 | 102,52 g/mol
2-Chloroimidazol bruges i lægemidler, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Chloroimidazol anvendes i lægemidler
, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16265-04-6
Molekylær formel C3H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 102.52
MDL nummer MFCD02179530
InChI nøgle OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
PubChem CID 2773328
ChEBI CHEBI:52721
IUPAC navn 2-chlor-lH-imidazol
SMIL ClC1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroimidazole
Smeltepunkt 165°C to 166°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 102.52
Procent renhed 97%