Få mere at vide
2-Klorimidazo[1,2-a]pyridin-6-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30353666
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30353666 2.5 mg 2.5mg
30349122 5 mg -
30360793 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3829302.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1019020-03-1
Molekylær formel C8H4N3Cl
Molekylvægt (g/mol) 177.59
IUPAC navn 2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-6-karbonitril
SMIL Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Formel vægt 177.0094