Få mere at vide
2-Chlorohydroquinone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404127
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404127 25 g 25g
11414127 100 g 100g
11424127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19554.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-67-8
Molekylær formel C6H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 144.554
MDL nummer MFCD00002341
InChI nøgle AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC navn 2-chlorbenzen-1,4-diol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorohydroquinone
Smeltepunkt 97°C to 102°C
Kogepunkt 262°C to 263°C
Mængde 25 g
Formel vægt 144.56
Procent renhed 90%
Grad Teknisk