Få mere at vide
2-Chloroethylphosphoryl Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 1455-05-6 |
| Molekylær formel | C2H4O2PCl3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl3O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| SMIL | ClCCOP(=O)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-dichlorophosphoryloxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.38 |
| Formel vægt | 195.9014 |