Få mere at vide
2-Chlorethylphosphonsyre, 90 %. Tech
Artikelnummer. 10685901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10685901 1 g Glasflaske 1g
10227750 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10685901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301630010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 144,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16672-87-0
Molekylær formel C2H6ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 144.49
MDL nummer MFCD00002142
InChI nøgle UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
PubChem CID 27982
ChEBI CHEBI:52741
IUPAC navn 2-chlorethylphosphonsyre
SMIL OP(O)(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethylphosphonic acid
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74,0 °C til 75,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 3787
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i benzen, toluen, propylenglycol, praktisk talt uopløselig i petroleumsether, praktisk talt uopløselig i petroleumsether, frit opløselig i ethanol, methanol, aceton, ethy
Formel vægt 144.51
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver