Få mere at vide
2-chloroethyleisothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10389310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10389310 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10389310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloroethyleisothiocyanate
CAS 6099-88-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H4ClNS
Lineær formel ClCHCHNCS
Brydningsindeks 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00041125
Mængde 1 g
Synonym 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
InChI nøgle ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CCl)N=C=S
IUPAC navn 1-chloro-2-isothiocyanatoethane
Molekylvægt (g/mol) 121.582
PubChem CID 138661
Formel vægt 121.59
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid