Få mere at vide
2-Chloroethylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30363094
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30363094 100 g
1 options
Artikelnummer. 30363094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367585100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethanamine Hydrochloride
CAS 870-24-6
Molekylær formel C2 H6 Cl N . Cl H
Mængde 100 g
Synonym 2-Chloroethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-chloro-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-chloroethane hydrochloride, 2-Aminoethyl chloride hydrochloride, 2-Chloroethanamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine monohydrochloride, β-Chloroethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMIL Cl.NCCCl
IUPAC navn 2-chloroethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 115.99
Formel vægt 114.9956